missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MFN2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15515302
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15515302 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15515302

Marca: Invitrogen™ PA542172

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: LEQEIAAMNK KIEVLDSLQS KAKLLRNKAG WLDSELNMFT HQYLQPSR Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 93%.

This gene encodes a mitochondrial membrane protein that participates in mitochondrial fusion and contributes to the maintenance and operation of the mitochondrial network. This protein is involved in the regulation of vascular smooth muscle cell proliferation, and it may play a role in the pathophysiology of obesity. Mutations in this gene cause Charcot-Marie-Tooth disease type 2A2, and hereditary motor and sensory neuropathy VI, which are both disorders of the peripheral nervous system. Defects in this gene have also been associated with early-onset stroke. Two transcript variants encoding the same protein have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MFN2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica MFN2
N.º de referencia del gen O95140
Alias de gen CMT2A; CMT2A2; CPRP 1; CPRP1; D630023P19Rik; Fzo; HMSN6A; HSG; HSG protein; hyperplasia suppressor; hypertension related protein 1; hypertension-related protein; hypertension-related protein 1; Kiaa0214; LOW QUALITY PROTEIN: mitofusin-2; Marf; MFN 2; MFN2; mg:cb01g09; Mitochondrial assembly regulatory factor; mitochondrial transmembrane GTPase FZO1A; mitofusin 2; Mitofusin2; mitofusin-2; si:dkeyp-104h9.2; Transmembrane GTPase MFN2; wu:fb79a11
Símbolos de los genes MFN2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human MFN2 (aa 710-757).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9927
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.