Learn More
Beschreibung
Mitofusin 1 (MFN1) and the related protein MFN2 are mitochondrial membrane GTPase proteins that play a central role in mitochondrial metabolism and may be associated with obesity and/or apoptosis processes. MFN1 and MFN2 form homotypic and heterotypic complexes and coordinately regulate mitochondrial fusion and are essential for embryonic development. When ectopically expressed, MFN1 inhibits the apoptosis-associated amino-terminal conformation change in the apoptotic protein Bax but not its mitochondrial translocation, indicating that MFN1 is involved in the regulating the activation of Bax on the outer mitochondrial membrane.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | MFN1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | MFN1 |
| N.º de referencia del gen | Q811U4, Q8IWA4, Q8R4Z9 |
| Alias de gen | Fzo homolog, hfzo1, hfzo2, MFN1, mitofusin 1, Transmembrane GTPase MFN1 |
| Símbolos de los genes | MFN1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?