missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MFN1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15544971
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15544971 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15544971 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA538042

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

A recommended positive control is A431 cell lysate. MFN1 antibody is not expected to cross-react with MFN2.

Mitofusin 1 (MFN1) and the related protein MFN2 are mitochondrial membrane GTPase proteins that play a central role in mitochondrial metabolism and may be associated with obesity and/or apoptosis processes. MFN1 and MFN2 form homotypic and heterotypic complexes and coordinately regulate mitochondrial fusion and are essential for embryonic development. When ectopically expressed, MFN1 inhibits the apoptosis-associated amino-terminal conformation change in the apoptotic protein Bax but not its mitochondrial translocation, indicating that MFN1 is involved in the regulating the activation of Bax on the outer mitochondrial membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MFN1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica MFN1
N.º de referencia del gen Q811U4, Q8IWA4, Q8R4Z9
Alias de gen 2310002F04Rik; 6330416C07Rik; D3Ertd265e; DKFZp762F247; EC 3.6.5; FLJ20693; Fzo homolog; Fzo1b; hfzo1; hfzo2; HR2; Mfn1; MFN2; MGC41806; mitochondrial mitofusin 1; mitochondrial transmembrane GTPase Fzo-1; mitochondrial transmembrane GTPase FZO1B; mitochondrial transmembrane GTPase FZO-2; mitofusin 1; mitofusin 2; mitofusin-1; mKIAA4032; putative transmembrane GTPase; transmembrane GTPase MFN1
Símbolos de los genes MFN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno 17 amino acid peptide near the amino terminus of human MFN1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 192647, 55669, 67414
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2°C to 8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.