Learn More
MFN1 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 3F11C11, Proteintech
Código de producto. 16820846 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16820846 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16820846
Marca: Proteintech CL48866776100UL
Mouse Monoclonal Antibody
The MFN1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MFN1. This antibody recognizes human antigen. The MFN1 antibody has been validated for the following applications: FC, IF analysis. This antibody is coralite™488.
Especificaciones
Antígeno MFN1
Aplicaciones Immunofluorescence, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 3F11C11
Concentración 2000 μg/mL
Conjugado CoraLite 488
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55669
Especies diana Human
Isotype IgG2a