Learn More
MFN1 Monoclonal Antibody (OTI2E4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17570723
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17570723 30 μL 30 microlitros
17550723 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17570723 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA802196S
Mouse Monoclonal Antibody
MFN1 Monoclonal antibody specifically detects MFN1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno MFN1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD4
N.º de referencia del gen P01730
Alias de gen 2310002F04Rik; 6330416C07Rik; D3Ertd265e; DKFZp762F247; EC 3.6.5; FLJ20693; Fzo homolog; Fzo1b; hfzo1; hfzo2; HR2; Mfn1; MFN2; MGC41806; mitochondrial mitofusin 1; mitochondrial transmembrane GTPase Fzo-1; mitochondrial transmembrane GTPase FZO1B; mitochondrial transmembrane GTPase FZO-2; mitofusin 1; mitofusin 2; mitofusin-1; mKIAA4032; putative transmembrane GTPase; transmembrane GTPase MFN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD4 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 920
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1