Learn More
MFI2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | MFI2 |
|---|---|
| Concentración | 0.32 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16846813
|
Proteintech
10428-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16836813
|
Proteintech
10428-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a cell-surface glycoprotein found on melanoma cells. The protein shares sequence similarity and iron-binding properties with members of the transferrin superfamily. The importance of the iron binding function has not yet been identified. This gene resides in the same region of chromosome 3 as members of the transferrin superfamily. Alternative splicing results in two transcript variants.Especificaciones
| MFI2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| P08582, Q9R0R1 | |
| 288038, 30060, 4241 | |
| MFI2 Fusion Protein Ag0700 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MELTF |
| 0.32 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CD228, MAP97, Melanotransferrin, MFI2, MTF1 | |
| Meltf | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |