Learn More
MFAP5, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16158185
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
16158185 50 μL 50 microlitros
1 options
Código de producto. 16158185
Marca: Abnova H00008076B01.50uL
Mouse Polyclonal Antibody
Sequence: MSLLGPKVLLFLAAFIITSDWIPLGVNSQRGDDVTQATPETFTEDPNLVNDPATDETVLAVLADIAPSTDDLASLSEKNTTAECWDEKFTCTRLYSVHRPVKQCIHQLCFTSLRRMYIVNKEICSRLVCKEHEAMKDELCRQMAGLPPRRLRRSNYFRLPPCENVDLQRPNGL
Especificaciones
Antígeno MFAP5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación No additive
génica microfibrillar associated protein 5
N.º de referencia del gen NM_003480.2
Alias de gen MAGP2/MP25
Símbolos de los genes MFAP5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MFAP5 (NP_003471.1, 1 a.a. ∼ 173 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8076
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.