Descripción
- Temperatura de funcionamiento máxima: 150 °C (302 °F)
- Los elementos detectores y los cables están aislados eléctricamente de la superficie de sonda exterior para ofrecer máxima seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sonda de temperatura InLab NTC30 kOhmios |
| Exactitud | ±0,2 °C |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -30 °C a +100 °C |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -30 °C a +100 °C |
| Tipo | Sensor |
| Longitud (imperial) | 4,72 in |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De -22° a +212 °F |
| Tipos de conector | S7 |
| Mostrar más |