Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
Código de producto. 15375073 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Canal doble; pH/ORP/Ion, OD
Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad
Canal único; oxígeno disuelto (OD)
Canal único; pH, Ion, ORP
Doble canal; pH/ORP, conductividad
Medidor portátil OD
Monocanal; conductividad, TDS, salinidad
Monocanal; pH, ORP
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
Canales:
1
2
Monocanal
Tipo de producto:
Kit de campo
Kit de electrodos
Kit de medidor de campo con electrodos y maletín
Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos
Medidor S9 portátil de OD
Medidor de DO S9: Kit de BOD
Medidor de DO S9: Kit de campo
Medidor de DO S9: Kit estándar
Medidor de DO Seven2Go S4
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar
Medidor de conductividad Seven2Go S3
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar
Medidor de pH/Ion/Cond.
Medidor de pH/Ion/OD/ORP
Medidor de pH/mV Seven2Go S2
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro
Solo medidor (SG23)
Sólo medidor
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Modelo Canales Tipo de producto unitSize
15375073 Monocanal; conductividad, TDS, salinidad 1 Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol cada uno
10205774 Doble canal; pH/ORP, conductividad 2 Kit de electrodos 1 set
10379304 Doble canal; pH/ORP, conductividad 2 Solo medidor (SG23) cada uno
11967981 Canal doble; pH/ORP/Ion, OD 2 Kit de medidor de campo con electrodos y maletín 1 set
11918011 Canal doble; pH/ORP/Ion, OD 2 Kit de medidor de campo con electrodos y maletín 1 set
10422005 Canal doble; pH/ORP/Ion, OD 2 Sólo medidor cada uno
10717315 Canal doble; pH/ORP/Ion, OD 2 Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos cada uno
10042274 Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad 2 Kit de electrodos cada uno
10297814 Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad 2 Kit de campo cada uno
15345073 Monocanal; conductividad, TDS, salinidad 1 Medidor de conductividad Seven2Go S3 cada uno
15355073 Monocanal; conductividad, TDS, salinidad 1 Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar cada uno
15365073 Monocanal; conductividad, TDS, salinidad 1 Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo cada uno
15385073 Monocanal; conductividad, TDS, salinidad Monocanal Medidor de DO Seven2Go S4 cada uno
15395073 Canal único; oxígeno disuelto (OD) Monocanal Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar cada uno
15305083 Canal único; oxígeno disuelto (OD) Monocanal Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo cada uno
15315093 Canal único; oxígeno disuelto (OD) Monocanal Medidor de DO S9: Kit estándar cada uno
15325093 Canal único; oxígeno disuelto (OD) Monocanal Medidor de DO S9: Kit de campo cada uno
15335093 Canal único; oxígeno disuelto (OD) 1 Medidor de DO S9: Kit de BOD cada uno
15395063 Monocanal; pH, ORP 1 Medidor de pH/mV Seven2Go S2 cada uno
15305073 Monocanal; pH, ORP 1 Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar cada uno
15315073 Monocanal; pH, ORP 1 Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH cada uno
15325073 Monocanal; pH, ORP 1 Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos cada uno
15335073 Monocanal; pH, ORP 1 Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz cada uno
15355083 Canal único; pH, Ion, ORP 1 Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8 cada uno
15375083 Canal único; pH, Ion, ORP 1 Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo cada uno
15385083 Canal único; pH, Ion, ORP 1 Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico cada uno
15395083 Canal único; pH, Ion, ORP 1 Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro cada uno
15305093 Medidor portátil OD 1 Medidor S9 portátil de OD cada uno
10430665 SevenGo Duo SG78 2 Medidor de pH/Ion/Cond. cada uno
11957981 SevenGo Duo SG98 2 Medidor de pH/Ion/OD/ORP cada uno
30 options
Código de producto. 15375073
Marca: METTLER TOLEDO™ 30207957
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Kit de bioetanol S3: Instrumento, pinza del electrodo, InLab 725-ISM y sobres de patrones de conductividad (84 μS/cm), frascos para calibración, instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de pruebas, declaración de conformidad, pilas y maletín de transporte uGo
Medidor a prueba de agua y polvo, con clasificación IP67, para mediciones portátiles o de campo. Medidores portátiles compatibles con electrodos selectivos de pH, conductividad, oxígeno disuelto e iones.
  • A prueba de polvo
  • Resistente al agua
  • Clasificación IP67
  • Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
  • Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
  • Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
  • Exportación de datos a una impresora o a un archivo Excel
  • Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo)
  • Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
  • Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (conductividad) ± 0,5%
Exactitud (resistividad) De 0,00 a 100,0 Mohm/cm
Exactitud (salinidad) ± 0,5%
Exactitud (TDS) ± 0,5%
Duración de la batería 250-400 h
Batería, tipo Cuatro AA de 1,5 V o 1,3 V NiMH
Puntos de calibración Una
Constante de celda Introducción manual
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001
Canales 1
Tipo de pantalla LCD
Clasificación IP IP67
Measurement Modes Conductivity
Intervalo (conductividad) De 0,01 μS/cm a 500 mS/cm
Intervalo (pH) 0 to 14
Intervalo (salinidad) De 0,00 a 42 psu
Intervalo (TDS) De 0,01 mg/l a 300 g/l
Intervalo de temperatura (métrico) -5°C a +105°C
Para utilizar con (aplicación) Bioetanol y biocombustibles.
Incluye Electrodo de conductividad/temperatura InLab 725; maletín de transporte/protección uGo
Entradas LTW 7 pines (sensor)
Modelo Monocanal; conductividad, TDS, salinidad
Tipo de producto Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol
Resolución (conductividad) 0,01 a 1 (intervalo automático)
Resolución (salinidad) Desde 0,01 hasta 0,1
Resolución (TDS) Desde 0,01 hasta 1
Compensación de la temperatura Automático o manual
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 222 x 70 x 35 mm
Peso (métrico) 270 g