Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
Código de producto. 15325073 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Canal doble; pH/ORP/Ion, OD
Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad
Canal único; oxígeno disuelto (OD)
Canal único; pH, Ion, ORP
Doble canal; pH/ORP, conductividad
Medidor portátil OD
Monocanal; conductividad, TDS, salinidad
Monocanal; pH, ORP
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
Canales:
1
2
Monocanal
Tipo de producto:
Kit de campo
Kit de electrodos
Kit de medidor de campo con electrodos y maletín
Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos
Medidor S9 portátil de OD
Medidor de DO S9: Kit de BOD
Medidor de DO S9: Kit de campo
Medidor de DO S9: Kit estándar
Medidor de DO Seven2Go S4
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar
Medidor de conductividad Seven2Go S3
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar
Medidor de pH/Ion/Cond.
Medidor de pH/Ion/OD/ORP
Medidor de pH/mV Seven2Go S2
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro
Solo medidor (SG23)
Sólo medidor
missing translation for 'unitSize'
1 set
cada uno
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modelo Canales Tipo de producto unitSize
15325073 Monocanal; pH, ORP 1 Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos cada uno
10205774 Doble canal; pH/ORP, conductividad 2 Kit de electrodos 1 set
10379304 Doble canal; pH/ORP, conductividad 2 Solo medidor (SG23) cada uno
11967981 Canal doble; pH/ORP/Ion, OD 2 Kit de medidor de campo con electrodos y maletín 1 set
11918011 Canal doble; pH/ORP/Ion, OD 2 Kit de medidor de campo con electrodos y maletín 1 set
10422005 Canal doble; pH/ORP/Ion, OD 2 Sólo medidor cada uno
10717315 Canal doble; pH/ORP/Ion, OD 2 Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos cada uno
10042274 Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad 2 Kit de electrodos cada uno
10297814 Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad 2 Kit de campo cada uno
15345073 Monocanal; conductividad, TDS, salinidad 1 Medidor de conductividad Seven2Go S3 cada uno
15355073 Monocanal; conductividad, TDS, salinidad 1 Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar cada uno
15365073 Monocanal; conductividad, TDS, salinidad 1 Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo cada uno
15375073 Monocanal; conductividad, TDS, salinidad 1 Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol cada uno
15385073 Monocanal; conductividad, TDS, salinidad Monocanal Medidor de DO Seven2Go S4 cada uno
15395073 Canal único; oxígeno disuelto (OD) Monocanal Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar cada uno
15305083 Canal único; oxígeno disuelto (OD) Monocanal Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo cada uno
15315093 Canal único; oxígeno disuelto (OD) Monocanal Medidor de DO S9: Kit estándar cada uno
15325093 Canal único; oxígeno disuelto (OD) Monocanal Medidor de DO S9: Kit de campo cada uno
15335093 Canal único; oxígeno disuelto (OD) 1 Medidor de DO S9: Kit de BOD cada uno
15395063 Monocanal; pH, ORP 1 Medidor de pH/mV Seven2Go S2 cada uno
15305073 Monocanal; pH, ORP 1 Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar cada uno
15315073 Monocanal; pH, ORP 1 Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH cada uno
15335073 Monocanal; pH, ORP 1 Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz cada uno
15355083 Canal único; pH, Ion, ORP 1 Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8 cada uno
15375083 Canal único; pH, Ion, ORP 1 Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo cada uno
15385083 Canal único; pH, Ion, ORP 1 Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico cada uno
15395083 Canal único; pH, Ion, ORP 1 Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro cada uno
15305093 Medidor portátil OD 1 Medidor S9 portátil de OD cada uno
10430665 SevenGo Duo SG78 2 Medidor de pH/Ion/Cond. cada uno
11957981 SevenGo Duo SG98 2 Medidor de pH/Ion/OD/ORP cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15325073 missing translation for 'mfr' METTLER TOLEDO™ missing translation for 'supplierNo' 30207952
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Medidor a prueba de agua y polvo, con clasificación IP67, para mediciones portátiles o de campo. Medidores portátiles compatibles con electrodos selectivos de pH, conductividad, oxígeno disuelto e iones.
  • A prueba de polvo
  • Resistente al agua
  • Clasificación IP67
  • Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
  • Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
  • Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
  • Exportación de datos a una impresora o a un archivo Excel
  • Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo)
  • Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
  • Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Zertifizierungen
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Exactitud (mV) ±1
Exactitud (pH) ±0,01
Duración de la batería 250-400 h
Batería, tipo 4 AA o 1,3 V NiMH
Puntos de calibración 5
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001
Puntos de datos 200 (memoria)
Canales 1
Tipo de pantalla LCD
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH
Intervalo (mV) -1999 - 1999 mV
Intervalo (pH) De - 2 a 20
Resolución (pH) Desde 0,01 hasta 0,1
Intervalo de temperatura (métrico) -5°C a +105°C
Para utilizar con (aplicación) Muestras sólidas y semisólidas como queso y carne.
Incluye Electrodo de pH/temperatura InLab Solids Go-ISM
Modelo Monocanal; pH, ORP
Tipo de producto Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos
Resolución (mV) 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 222 x 70 x 35 mm
Peso (métrico) 270 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.