Learn More
- Home
- Products
- pH y electroquímica
- Medidores de electroquímica
- Medidores multiparamétricos
- METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
Código de producto. 15315093 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Canal doble; pH/ORP/Ion, OD
Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad
Canal único; oxígeno disuelto (OD)
Canal único; pH, Ion, ORP
Doble canal; pH/ORP, conductividad
Medidor portátil OD
Monocanal; conductividad, TDS, salinidad
Monocanal; pH, ORP
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
Canales:
1
2
Monocanal
Tipo de producto:
Kit de campo
Kit de electrodos
Kit de medidor de campo con electrodos y maletín
Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos
Medidor S9 portátil de OD
Medidor de DO S9: Kit de BOD
Medidor de DO S9: Kit de campo
Medidor de DO S9: Kit estándar
Medidor de DO Seven2Go S4
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar
Medidor de conductividad Seven2Go S3
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar
Medidor de pH/Ion/Cond.
Medidor de pH/Ion/OD/ORP
Medidor de pH/mV Seven2Go S2
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro
Solo medidor (SG23)
Sólo medidor
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
30 product options available for selection
| Código de producto. | Modelo | Canales | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15315093 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO S9: Kit estándar | cada uno |
| 10205774 | Doble canal; pH/ORP, conductividad | 2 | Kit de electrodos | 1 set |
| 10379304 | Doble canal; pH/ORP, conductividad | 2 | Solo medidor (SG23) | cada uno |
| 11967981 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Kit de medidor de campo con electrodos y maletín | 1 set |
| 11918011 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Kit de medidor de campo con electrodos y maletín | 1 set |
| 10422005 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Sólo medidor | cada uno |
| 10717315 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos | cada uno |
| 10042274 | Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad | 2 | Kit de electrodos | cada uno |
| 10297814 | Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad | 2 | Kit de campo | cada uno |
| 15345073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3 | cada uno |
| 15355073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar | cada uno |
| 15365073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo | cada uno |
| 15375073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol | cada uno |
| 15385073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | Monocanal | Medidor de DO Seven2Go S4 | cada uno |
| 15395073 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar | cada uno |
| 15305083 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo | cada uno |
| 15325093 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO S9: Kit de campo | cada uno |
| 15335093 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | 1 | Medidor de DO S9: Kit de BOD | cada uno |
| 15395063 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2 | cada uno |
| 15305073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar | cada uno |
| 15315073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH | cada uno |
| 15325073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos | cada uno |
| 15335073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz | cada uno |
| 15355083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8 | cada uno |
| 15375083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo | cada uno |
| 15385083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico | cada uno |
| 15395083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro | cada uno |
| 15305093 | Medidor portátil OD | 1 | Medidor S9 portátil de OD | cada uno |
| 10430665 | SevenGo Duo SG78 | 2 | Medidor de pH/Ion/Cond. | cada uno |
| 11957981 | SevenGo Duo SG98 | 2 | Medidor de pH/Ion/OD/ORP | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15315093
Proveedor
METTLER TOLEDO™
N.º de proveedor
30207971
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Includes
Medidor, LabX direct pH, cable USB, pinza del electrodo, InLab OptiOx™, pastillas de oxígeno cero, accesorio de base, instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de pruebas, declaración de conformidad y pilas
- A prueba de polvo
- Resistente al agua
- Clasificación IP67
- Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
- Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
- Exportación de datos a una impresora o a un archivo Excel
- Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo)
- Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
- Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (OD polarográfica) | ±0,1 mg/l en el intervalo de 0 a 8 mg/l; ±0,2 mg/l en el intervalo de 8 a 20 mg/l; ±10 % en el intervalo de 20 |
| Duración de la batería | De 200 a 250 h |
| Batería, tipo | 4 pilas AA de 1,5V, NiMH de 1,3V o USB |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Puntos de datos | 2000 (conforme a GLP) |
| Descripción | Medidor Seven2Go DO S9-Std-Kit |
| Canales | Monocanal |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación IP | IP-67 |
| Measurement Modes | Dissolved Oxygen |
| Percent Saturation Range Polarographic DO | Del 0,1 al 500,0% |
| Intervalo (pH) | 0 to 14 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 50 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Resultados rápidos en muestras acuosas. |
| Incluye | Electrodo óptico de oxígeno disuelto/temperatura InLab OptiOx |
| Entradas | Mini LTW |
| Idiomas | Chino, chino (TW), croata, checo, danés, holandés, inglés (R.U.), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita |
| Modelo | Canal único; oxígeno disuelto (OD) |
| Percent Saturation Range (Polarographic DO) | Del 0,1 al 500,0% |
| Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0,1 |
| Intervalo de presión | De 500 a 1100 mbar |
| Resolución de presión | 1 |
| Tipo de producto | Medidor de DO S9: Kit estándar |
| Intervalo (OD polarográfica) | De 0,01 a 50,00 mg/l (ppm) |
| Resolución (OD polarográfica) | 0,01 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 222 x 70 x 35 mm |
| Peso (métrico) | 290 g |
| Mostrar más Mostrar menos |