Learn More
- Home
- Products
- pH y electroquímica
- Medidores de electroquímica
- Medidores multiparamétricos
- METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
Código de producto. 15305093 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Canal doble; pH/ORP/Ion, OD
Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad
Canal único; oxígeno disuelto (OD)
Canal único; pH, Ion, ORP
Doble canal; pH/ORP, conductividad
Medidor portátil OD
Monocanal; conductividad, TDS, salinidad
Monocanal; pH, ORP
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
Canales:
1
2
Monocanal
Tipo de producto:
Kit de campo
Kit de electrodos
Kit de medidor de campo con electrodos y maletín
Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos
Medidor S9 portátil de OD
Medidor de DO S9: Kit de BOD
Medidor de DO S9: Kit de campo
Medidor de DO S9: Kit estándar
Medidor de DO Seven2Go S4
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar
Medidor de conductividad Seven2Go S3
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar
Medidor de pH/Ion/Cond.
Medidor de pH/Ion/OD/ORP
Medidor de pH/mV Seven2Go S2
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro
Solo medidor (SG23)
Sólo medidor
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
| Product Code. | Modelo | Canales | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15305093 | Medidor portátil OD | 1 | Medidor S9 portátil de OD | cada uno |
| 10205774 | Doble canal; pH/ORP, conductividad | 2 | Kit de electrodos | 1 set |
| 10379304 | Doble canal; pH/ORP, conductividad | 2 | Solo medidor (SG23) | cada uno |
| 11967981 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Kit de medidor de campo con electrodos y maletín | 1 set |
| 11918011 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Kit de medidor de campo con electrodos y maletín | 1 set |
| 10422005 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Sólo medidor | cada uno |
| 10717315 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos | cada uno |
| 10042274 | Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad | 2 | Kit de electrodos | cada uno |
| 10297814 | Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad | 2 | Kit de campo | cada uno |
| 15345073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3 | cada uno |
| 15355073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar | cada uno |
| 15365073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo | cada uno |
| 15375073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol | cada uno |
| 15385073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | Monocanal | Medidor de DO Seven2Go S4 | cada uno |
| 15395073 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar | cada uno |
| 15305083 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo | cada uno |
| 15315093 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO S9: Kit estándar | cada uno |
| 15325093 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO S9: Kit de campo | cada uno |
| 15335093 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | 1 | Medidor de DO S9: Kit de BOD | cada uno |
| 15395063 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2 | cada uno |
| 15305073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar | cada uno |
| 15315073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH | cada uno |
| 15325073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos | cada uno |
| 15335073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz | cada uno |
| 15355083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8 | cada uno |
| 15375083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo | cada uno |
| 15385083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico | cada uno |
| 15395083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro | cada uno |
| 10430665 | SevenGo Duo SG78 | 2 | Medidor de pH/Ion/Cond. | cada uno |
| 11957981 | SevenGo Duo SG98 | 2 | Medidor de pH/Ion/OD/ORP | cada uno |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 15305093
Brand: METTLER TOLEDO™ 30207970
This item is not returnable.
View return policy
Description
- A prueba de polvo
- Resistente al agua
- Clasificación IP67
- Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
- Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
- Exportación de datos a una impresora o a un archivo Excel
- Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo)
- Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
- Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Descripción | Medidor de D.E. Seven2Go S9 |
| Canales | 1 |
| Tipo de pantalla | Graphic LCD |
| Clasificación IP | IP 67 |
| Measurement Modes | Dissolved Oxygen |
| Intervalo (pH) | 0 to 14 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 0°C to 50°C |
| Incluye | Solo medidor |
| Modelo | Medidor portátil OD |
| Tipo de producto | Medidor S9 portátil de OD |
| Show More Show Less |