Learn More
- Home
- Products
- pH y electroquímica
- Medidores de electroquímica
- Medidores multiparamétricos
- METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
Código de producto. 15305083 Tienda Mettler Toledo Productos| Código de producto. | Modelo | Canales | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15305083 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo | cada uno |
| 10205774 | Doble canal; pH/ORP, conductividad | 2 | Kit de electrodos | 1 set |
| 10379304 | Doble canal; pH/ORP, conductividad | 2 | Solo medidor (SG23) | cada uno |
| 11967981 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Kit de medidor de campo con electrodos y maletín | 1 set |
| 11918011 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Kit de medidor de campo con electrodos y maletín | 1 set |
| 10422005 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Sólo medidor | cada uno |
| 10717315 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos | cada uno |
| 10042274 | Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad | 2 | Kit de electrodos | cada uno |
| 10297814 | Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad | 2 | Kit de campo | cada uno |
| 15345073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3 | cada uno |
| 15355073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar | cada uno |
| 15365073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo | cada uno |
| 15375073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol | cada uno |
| 15385073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | Monocanal | Medidor de DO Seven2Go S4 | cada uno |
| 15395073 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar | cada uno |
| 15315093 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO S9: Kit estándar | cada uno |
| 15325093 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO S9: Kit de campo | cada uno |
| 15335093 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | 1 | Medidor de DO S9: Kit de BOD | cada uno |
| 15395063 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2 | cada uno |
| 15305073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar | cada uno |
| 15315073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH | cada uno |
| 15325073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos | cada uno |
| 15335073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz | cada uno |
| 15355083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8 | cada uno |
| 15375083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo | cada uno |
| 15385083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico | cada uno |
| 15395083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro | cada uno |
| 15305093 | Medidor portátil OD | 1 | Medidor S9 portátil de OD | cada uno |
| 10430665 | SevenGo Duo SG78 | 2 | Medidor de pH/Ion/Cond. | cada uno |
| 11957981 | SevenGo Duo SG98 | 2 | Medidor de pH/Ion/OD/ORP | cada uno |
Código de producto. 15305083
Marca: METTLER TOLEDO™ 30207960
Descripción
Includes
Medidor, pinza de electrodo, InLab 605-ISM, pastillas de oxígeno cero, frascos para calibración,™ maletín de transporte uGo, instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de prueba, declaración de conformidad y pilas.
- A prueba de polvo
- Resistente al agua
- Clasificación IP67
- Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
- Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
- Exportación de datos a una impresora o a un archivo Excel
- Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo)
- Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
- Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (OD polarográfica) | ±0,2 mg/l en el intervalo de 0 a 15 mg/l; ±10 % en el intervalo de 15 a 60 mg/l. |
| Duración de la batería | 250-400 h |
| Batería, tipo | Cuatro AA de 1,5 V o 1,3 V NiMH |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Puntos de datos | 200 (memoria) |
| Descripción | Medidor de D.E. Seven2Go S4-Field |
| Canales | Monocanal |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación IP | IP-67 |
| Measurement Modes | Dissolved Oxygen |
| Percent Saturation Range Polarographic DO | Del 0,1 al 600% |
| Intervalo (pH) | 0 to 14 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 60 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para muestras acuosas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas; ideal para mediciones sobre la marcha. |
| Incluye | Electrodo polarográfico de temperatura/oxígeno disuelto InLab 605-ISM; maletín de transporte/protección uGo |
| Entradas | BNC (1012 Ohm)/RCA (cincha) (sensor) |
| Idiomas | Chino, chino (TW), croata, checo, danés, holandés, inglés (R.U.), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita |
| Modelo | Canal único; oxígeno disuelto (OD) |
| Percent Saturation Range (Polarographic DO) | Del 0,1 al 600% |
| Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0,1 |
| Intervalo de presión | De 500 a 1100 mbar |
| Resolución de presión | 1 |
| Tipo de producto | Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo |
| Intervalo (OD polarográfica) | De 0,01 a 99,99 mg/l (ppm) |
| Resolución (OD polarográfica) | 0,01 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 222 x 70 x 35 mm |
| Peso (métrico) | 270 g |
| Mostrar más Mostrar menos |