Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Modelo:
Canal doble; pH/ORP/Ion, OD
Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad
Canal único; oxígeno disuelto (OD)
Canal único; pH, Ion, ORP
Doble canal; pH/ORP, conductividad
Medidor portátil OD
Monocanal; conductividad, TDS, salinidad
Monocanal; pH, ORP
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
Canales:
1
2
Monocanal
Tipo de producto:
Kit de campo
Kit de electrodos
Kit de medidor de campo con electrodos y maletín
Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos
Medidor S9 portátil de OD
Medidor de DO S9: Kit de BOD
Medidor de DO S9: Kit de campo
Medidor de DO S9: Kit estándar
Medidor de DO Seven2Go S4
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar
Medidor de conductividad Seven2Go S3
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar
Medidor de pH/Ion/Cond.
Medidor de pH/Ion/OD/ORP
Medidor de pH/mV Seven2Go S2
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro
Solo medidor (SG23)
Sólo medidor
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Descripción
- Dust proof
- Water proof
- IP67 Rated
- pH, Redox/ORP, conductivity, dissolved oxygen and ISE measuring capability (model dependent)
- Compatible with a wide range of IP67-rated electrodes for any application
- Compatible with our ISM electrodes that capture and save calibration data which is then automatically recognized by the meter once connected
- Data storage available; capacity dependent on model
- Export data to a printer or Excel file for Seven2Go Pro only
- EasyDirect software available for data transfer (model dependent) for Seven2Go Pro only
- Rubber holster available for single-handed measurements
- uGo carrying and protecting case included in selective kits (see below for complete list); available for all portable meters
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000 |
| Canales | 2 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación IP | IP67 |
| Measurement Modes | pH, Dissolved Oxygen, Ion |
| Intervalo (pH) | -2 to 19.999 |
| Resolución (pH) | 0.001 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -5°C to +130°C |
| Incluye | Meter Only |
| Entradas | BNC (>1012Ohm), RCA (cinch), (both IP67) |
| Mostrar más |