Learn More
- Home
- Products
- pH y electroquímica
- Medidores de electroquímica
- Medidores multiparamétricos
- METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
Código de producto. 11918011 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Canal doble; pH/ORP/Ion, OD
Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad
Canal único; oxígeno disuelto (OD)
Canal único; pH, Ion, ORP
Doble canal; pH/ORP, conductividad
Medidor portátil OD
Monocanal; conductividad, TDS, salinidad
Monocanal; pH, ORP
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
Canales:
1
2
Monocanal
Tipo de producto:
Kit de campo
Kit de electrodos
Kit de medidor de campo con electrodos y maletín
Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos
Medidor S9 portátil de OD
Medidor de DO S9: Kit de BOD
Medidor de DO S9: Kit de campo
Medidor de DO S9: Kit estándar
Medidor de DO Seven2Go S4
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar
Medidor de conductividad Seven2Go S3
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar
Medidor de pH/Ion/Cond.
Medidor de pH/Ion/OD/ORP
Medidor de pH/mV Seven2Go S2
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro
Solo medidor (SG23)
Sólo medidor
Unit Size:
1 set
cada uno
30 product options available for selection
| Product Code. | Modelo | Canales | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11918011 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Kit de medidor de campo con electrodos y maletín | 1 set |
| 10205774 | Doble canal; pH/ORP, conductividad | 2 | Kit de electrodos | 1 set |
| 10379304 | Doble canal; pH/ORP, conductividad | 2 | Solo medidor (SG23) | cada uno |
| 11967981 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Kit de medidor de campo con electrodos y maletín | 1 set |
| 10422005 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Sólo medidor | cada uno |
| 10717315 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos | cada uno |
| 10042274 | Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad | 2 | Kit de electrodos | cada uno |
| 10297814 | Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad | 2 | Kit de campo | cada uno |
| 15345073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3 | cada uno |
| 15355073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar | cada uno |
| 15365073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo | cada uno |
| 15375073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol | cada uno |
| 15385073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | Monocanal | Medidor de DO Seven2Go S4 | cada uno |
| 15395073 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar | cada uno |
| 15305083 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo | cada uno |
| 15315093 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO S9: Kit estándar | cada uno |
| 15325093 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO S9: Kit de campo | cada uno |
| 15335093 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | 1 | Medidor de DO S9: Kit de BOD | cada uno |
| 15395063 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2 | cada uno |
| 15305073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar | cada uno |
| 15315073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH | cada uno |
| 15325073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos | cada uno |
| 15335073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz | cada uno |
| 15355083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8 | cada uno |
| 15375083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo | cada uno |
| 15385083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico | cada uno |
| 15395083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro | cada uno |
| 15305093 | Medidor portátil OD | 1 | Medidor S9 portátil de OD | cada uno |
| 10430665 | SevenGo Duo SG78 | 2 | Medidor de pH/Ion/Cond. | cada uno |
| 11957981 | SevenGo Duo SG98 | 2 | Medidor de pH/Ion/OD/ORP | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11918011
Supplier
METTLER TOLEDO™
Supplier No.
51302664
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Add to basket
3489.99 EUR hasta el 2026-02-28
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28012" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28012" para aplicar la oferta.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- A prueba de polvo
- Resistente al agua
- Clasificación IP67
- Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
- Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
- Exportar datos a una impresora o archivo de Excel solo para Seven2Go Pro
- Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo) solo para Seven2Go Pro
- Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
- Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Specifications
Specifications
| Salidas | IR a la impresora o PC a través de RS232 o USB |
| Exactitud (mV) | ± 0,1mV |
| Exactitud (pH) | ±0,002 |
| Batería, tipo | 4 x AA |
| Puntos de calibración | 5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Canales | 2 |
| Tipo de pantalla | Backlit Graphic LCD |
| Clasificación IP | IP 67 |
| Measurement Modes | pH, Dissolved Oxygen |
| Intervalo (mV) | -1999 - 1999 mV |
| Intervalo (pH) | De - 2 a 19 999 |
| Resolución (pH) | 0,001 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -5°C to +130°C |
| Incluye | Electrodo de oxígeno/temperatura disuelto InLab OptiOx-5m; electrodo de pH/temperatura InLab Expert Go-5m-ISM |
| Entradas | Electrodo de pH/temperatura InLab Expert Go-5m-ISM |
| Modelo | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD |
| Tipo de producto | Kit de medidor de campo con electrodos y maletín |
| Resolución (mV) | 0,1 mV |
| Exactitud de temperatura | ± 0,2 °C |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32° a 104 °F |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 40 °C |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 22 x 9 x 4,5 cm |
| Longitud (imperial) | 8,66 in |
| Longitud (métrico) | 22 cm |
| Anchura (imperial) | 3,54 in |
| Anchura (métrico) | 9 cm |
| Altura (imperial) | 1,77 in |
| Altura (métrico) | 4,5 cm |
| Show More Show Less |