Learn More
- Home
- Products
- pH y electroquímica
- Medidores de electroquímica
- Medidores multiparamétricos
- METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
Código de producto. 10717315 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Canal doble; pH/ORP/Ion, OD
Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad
Canal único; oxígeno disuelto (OD)
Canal único; pH, Ion, ORP
Doble canal; pH/ORP, conductividad
Medidor portátil OD
Monocanal; conductividad, TDS, salinidad
Monocanal; pH, ORP
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
Canales:
1
2
Monocanal
Tipo de producto:
Kit de campo
Kit de electrodos
Kit de medidor de campo con electrodos y maletín
Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos
Medidor S9 portátil de OD
Medidor de DO S9: Kit de BOD
Medidor de DO S9: Kit de campo
Medidor de DO S9: Kit estándar
Medidor de DO Seven2Go S4
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar
Medidor de conductividad Seven2Go S3
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar
Medidor de pH/Ion/Cond.
Medidor de pH/Ion/OD/ORP
Medidor de pH/mV Seven2Go S2
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro
Solo medidor (SG23)
Sólo medidor
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
30 product options available for selection
| Código de producto. | Modelo | Canales | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10717315 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos | cada uno |
| 10205774 | Doble canal; pH/ORP, conductividad | 2 | Kit de electrodos | 1 set |
| 10379304 | Doble canal; pH/ORP, conductividad | 2 | Solo medidor (SG23) | cada uno |
| 11967981 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Kit de medidor de campo con electrodos y maletín | 1 set |
| 11918011 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Kit de medidor de campo con electrodos y maletín | 1 set |
| 10422005 | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD | 2 | Sólo medidor | cada uno |
| 10042274 | Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad | 2 | Kit de electrodos | cada uno |
| 10297814 | Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad | 2 | Kit de campo | cada uno |
| 15345073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3 | cada uno |
| 15355073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar | cada uno |
| 15365073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo | cada uno |
| 15375073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | 1 | Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol | cada uno |
| 15385073 | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | Monocanal | Medidor de DO Seven2Go S4 | cada uno |
| 15395073 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar | cada uno |
| 15305083 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo | cada uno |
| 15315093 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO S9: Kit estándar | cada uno |
| 15325093 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | Monocanal | Medidor de DO S9: Kit de campo | cada uno |
| 15335093 | Canal único; oxígeno disuelto (OD) | 1 | Medidor de DO S9: Kit de BOD | cada uno |
| 15395063 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2 | cada uno |
| 15305073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar | cada uno |
| 15315073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH | cada uno |
| 15325073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos | cada uno |
| 15335073 | Monocanal; pH, ORP | 1 | Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz | cada uno |
| 15355083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8 | cada uno |
| 15375083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo | cada uno |
| 15385083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico | cada uno |
| 15395083 | Canal único; pH, Ion, ORP | 1 | Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro | cada uno |
| 15305093 | Medidor portátil OD | 1 | Medidor S9 portátil de OD | cada uno |
| 10430665 | SevenGo Duo SG78 | 2 | Medidor de pH/Ion/Cond. | cada uno |
| 11957981 | SevenGo Duo SG98 | 2 | Medidor de pH/Ion/OD/ORP | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10717315
Proveedor
METTLER TOLEDO™
N.º de proveedor
51302611
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- A prueba de polvo
- Resistente al agua
- Clasificación IP67
- Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
- Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
- Exportar datos a una impresora o archivo de Excel solo para Seven2Go Pro
- Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo) solo para Seven2Go Pro
- Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
- Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (mV) | ± 0,1mV |
| Exactitud (pH) | ±0,002 |
| Batería, tipo | 4 x AA |
| Puntos de calibración | 5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Canales | 2 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación IP | IP 67 |
| Measurement Modes | pH |
| Intervalo (mV) | -1999 - 1999 mV |
| Intervalo (pH) | De - 2 a 19 999 |
| Resolución (pH) | 0,1/0,01/0,001 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -5°C to +130°C |
| Incluye | Electrodo de oxígeno disuelto/temperatura InLab 605-ISM; electrodo de pH/temperatura InLab Expert Go-ISM |
| Modelo | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD |
| Tipo de producto | Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos |
| Resolución (mV) | 0,1 mV |
| Exactitud de temperatura | ± 0,2 °C |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32° a 104 °F |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 40 °C |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C |
| Mostrar más Mostrar menos |