Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
Product Code. 10042274 Shop All Mettler Toledo Products
Change view
Click to view available options
Modelo:
Canal doble; pH/ORP/Ion, OD
Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad
Canal único; oxígeno disuelto (OD)
Canal único; pH, Ion, ORP
Doble canal; pH/ORP, conductividad
Medidor portátil OD
Monocanal; conductividad, TDS, salinidad
Monocanal; pH, ORP
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
Canales:
1
2
Monocanal
Tipo de producto:
Kit de campo
Kit de electrodos
Kit de medidor de campo con electrodos y maletín
Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos
Medidor S9 portátil de OD
Medidor de DO S9: Kit de BOD
Medidor de DO S9: Kit de campo
Medidor de DO S9: Kit estándar
Medidor de DO Seven2Go S4
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar
Medidor de conductividad Seven2Go S3
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar
Medidor de pH/Ion/Cond.
Medidor de pH/Ion/OD/ORP
Medidor de pH/mV Seven2Go S2
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro
Solo medidor (SG23)
Sólo medidor
Unit Size:
1 set
cada uno
Product Code. Modelo Canales Tipo de producto unitSize
10042274 Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad 2 Kit de electrodos cada uno
10205774 Doble canal; pH/ORP, conductividad 2 Kit de electrodos 1 set
10379304 Doble canal; pH/ORP, conductividad 2 Solo medidor (SG23) cada uno
11967981 Canal doble; pH/ORP/Ion, OD 2 Kit de medidor de campo con electrodos y maletín 1 set
11918011 Canal doble; pH/ORP/Ion, OD 2 Kit de medidor de campo con electrodos y maletín 1 set
10422005 Canal doble; pH/ORP/Ion, OD 2 Sólo medidor cada uno
10717315 Canal doble; pH/ORP/Ion, OD 2 Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos cada uno
10297814 Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad 2 Kit de campo cada uno
15345073 Monocanal; conductividad, TDS, salinidad 1 Medidor de conductividad Seven2Go S3 cada uno
15355073 Monocanal; conductividad, TDS, salinidad 1 Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar cada uno
15365073 Monocanal; conductividad, TDS, salinidad 1 Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo cada uno
15375073 Monocanal; conductividad, TDS, salinidad 1 Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol cada uno
15385073 Monocanal; conductividad, TDS, salinidad Monocanal Medidor de DO Seven2Go S4 cada uno
15395073 Canal único; oxígeno disuelto (OD) Monocanal Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar cada uno
15305083 Canal único; oxígeno disuelto (OD) Monocanal Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo cada uno
15315093 Canal único; oxígeno disuelto (OD) Monocanal Medidor de DO S9: Kit estándar cada uno
15325093 Canal único; oxígeno disuelto (OD) Monocanal Medidor de DO S9: Kit de campo cada uno
15335093 Canal único; oxígeno disuelto (OD) 1 Medidor de DO S9: Kit de BOD cada uno
15395063 Monocanal; pH, ORP 1 Medidor de pH/mV Seven2Go S2 cada uno
15305073 Monocanal; pH, ORP 1 Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar cada uno
15315073 Monocanal; pH, ORP 1 Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH cada uno
15325073 Monocanal; pH, ORP 1 Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos cada uno
15335073 Monocanal; pH, ORP 1 Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz cada uno
15355083 Canal único; pH, Ion, ORP 1 Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8 cada uno
15375083 Canal único; pH, Ion, ORP 1 Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo cada uno
15385083 Canal único; pH, Ion, ORP 1 Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico cada uno
15395083 Canal único; pH, Ion, ORP 1 Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro cada uno
15305093 Medidor portátil OD 1 Medidor S9 portátil de OD cada uno
10430665 SevenGo Duo SG78 2 Medidor de pH/Ion/Cond. cada uno
11957981 SevenGo Duo SG98 2 Medidor de pH/Ion/OD/ORP cada uno
30 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10042274
Brand: METTLER TOLEDO™ 51302621
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Medidor a prueba de agua y polvo, con clasificación IP67, para mediciones portátiles o de campo. Medidores portátiles compatibles con electrodos selectivos de pH, conductividad, oxígeno disuelto e iones.
  • A prueba de polvo
  • Resistente al agua
  • Clasificación IP67
  • Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
  • Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
  • Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
  • Exportar datos a una impresora o archivo de Excel solo para Seven2Go Pro
  • Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo) solo para Seven2Go Pro
  • Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
  • Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Salidas IR a la impresora o PC a través de RS232 o USB
Exactitud (conductividad) ± 0,5%
Exactitud (mV) ± 0,1mV
Exactitud (pH) ±0,002
Exactitud (TDS) ±0,5%
Batería, tipo 4 x AA
Puntos de calibración 5 puntos, 7 grupos de tampones predefinidos
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001
Canales 2
Tipo de pantalla LCD gráfica, retroiluminada
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH
Intervalo (conductividad) De 0,01 μS/cm a 1000 mS/cm
Intervalo (mV) -1999 - 1999 mV
Intervalo (pH) De - 2 a 19 999
Intervalo (resistividad) De 0 a 100 megaohmios/cm
Intervalo (salinidad) de 0 a 80 ppt
Intervalo (TDS) De 0,01 mg/l a 300 g/l
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) -5°C to +130°C
Para utilizar con (aplicación) Determinación de concentración de pH, mV, mV o iones y conductividad, TDS (sólidos disueltos totales), salinidad o resistencia específica
Incluye Electrodo de conductividad/temperatura InLab 738-ISM; electrodo de pH/temperatura InLab Expert Go-ISM
Entradas pH: BNC/RCA, conductor: LTW 7 pines
Modelo Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad
Tipo de sonda NTC
Tipo de producto Kit de electrodos
Resolución (conductividad) 0,01/1
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (TDS) 0,01/1
Exactitud de temperatura ± 0,2 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C