Descripción
- La selección de electrodos de ion selectivo (ISE) es tan amplia como la gama de iones distintos
- La unión especial Click & Clear™ permite un contacto óptimo entre la solución de electrolito y la muestra
- Con las soluciones especializadas, la muestra se puede preparar de forma óptima para la correcta medición de la concentración de iones
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Iones CN- |
| Tipos de conector | Lemo |
| Tipo de solución de llenado | ISA |
| Material | Epoxy |
| Intervalo de funcionamiento (métrico) | De 0,2 a 260 mg/l |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32 °F a 176 °F |
| Electrodo. | Electrodo de ISE combinado |
| Para utilizar con (equipo) | All pH, mV Meters or Ionometers |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Combination ISE |
| Mostrar más |