Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de pH/iones/OD SevenGo Duo SG98-EL-Kit
Código de producto. 11977981 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo (pH):
De - 2 a 19 999
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Intervalo (pH) unitSize
11977981 De - 2 a 19 999 1 set
1 options
Código de producto. 11977981 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 51302662
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Medidor óptico de pH/OD de canal doble de alta precisión para el análisis simultáneo de dos parámetros electroquímicos. Funcionamiento sencillo guiado por texto.
  • A prueba de polvo
  • Resistente al agua
  • Clasificación IP67
  • Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, oxígeno disuelto e ISE
  • Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
  • Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
  • Exportar datos a una impresora o archivo de Excel solo para Seven2Go Pro
  • Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo) solo para Seven2Go Pro
  • Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
  • Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Salidas IR a la impresora o PC a través de RS232 o USB
Exactitud (mV) ± 0,1mV
Exactitud (pH) ±0,002
Batería, tipo 4 x AA
Puntos de calibración 5
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001
Canales Canal doble
Tipo de pantalla LCD
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH, Dissolved Oxygen
Intervalo (mV) -1999 - 1999 mV
Intervalo (pH) De - 2 a 19 999
Resolución (pH) 0,001
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C to 130°C
Incluye Electrodo de oxígeno/temperatura disuelto InLab OptiOx, InLab Expert Go-ISM electrodo de pH/temperatura
Entradas BNC (> 1012 Ohm), RCA (cincha), (ambos IP67)
Métodos 500 mediciones
Modelo Canal doble; pH/ORP/Ion, OD
Tipo de producto Kit de electrodos con medidor
Resolución (mV) 0,1 mV
Exactitud de temperatura ± 0,2 °C
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32° a 104 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 40 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22 x 9 x 4,5 cm
Longitud (imperial) 8,66 in
Longitud (métrico) 22 cm
Anchura (imperial) 3,54 in
Anchura (métrico) 9 cm
Altura (imperial) 1,77 in
Altura (métrico) 4,5 cm
Peso (métrico) 368 g