Learn More
Mettler Toledo™ Módulos de expansión para medidores SevenExcellence™
Tienda Mettler Toledo ProductosDescripción
Solo tiene que añadir la nueva unidad de expansión, encender el instrumento y la nueva unidad de expansión se reconocerá automáticamente y estará lista para usarla. SevenExcellence se adapta a un total de tres unidades de expansión en cualquier composición.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (pH) | ±0,002 |
| Exactitud (mV) | ± 0,1mV |
| Exactitud (temperatura) | ±0,1 °C |
| Tipo | Módulo de pH/mV |
| Intervalo de pH | De - 2 a 20 |
| Intervalo (mV) | De - 2000 a 2000 mV |
| Resolución (mV) | 0,1/1 mV |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -30 °C a +130 °C |