Learn More
Mettler Toledo™ Módulos de expansión para medidores SevenExcellence™
Código de producto. 13430689 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Módulo de conductividad
Módulo de pH/iones
Módulo de pH/mV
Módulo en blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
13430689 Módulo de conductividad cada uno
13410689 Módulo de pH/mV cada uno
13440689 Módulo de pH/iones cada uno
13450689 Módulo en blanco cada uno
4 options
Código de producto. 13430689
Marca: Mettler Toledo™ 30034473
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño modular de SevenExcellence le permite ampliar su instrumento con parámetros de medición adicionales para cumplir las necesidades futuras en cualquier momento.
Solo tiene que añadir la nueva unidad de expansión, encender el instrumento y la nueva unidad de expansión se reconocerá automáticamente y estará lista para usarla. SevenExcellence se adapta a un total de tres unidades de expansión en cualquier composición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Tipo Módulo de conductividad
Intervalo (conductividad) 0,001 μS/cm a 2000 mS/cm
Intervalo (salinidad) De 0 a 80 psu
Intervalo (TDS) De 0,001 mg/l a 1000 g/l
Resolución (conductividad) ±0,5%
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +130 °C
Para utilizar con (equipo) Medidores de sobremesa SevenExcellence