Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de sobremesa de oxígeno disuelto S900 SevenExcellence™
Tienda Mettler Toledo ProductosDescripción
- Medidor de oxígeno disuelto/BOD que se puede ampliar con módulos de medición adicionales para medir pH, conductividad, resistividad, Redox/ORP, ISFET, ISE, salinidad y TDS
- Cree fácilmente atajos de medición y calibración
- Pantalla táctil en color de 7 pulgadas con navegación intuitiva por menús
- Capaz de realizar mediciones de oxígeno disuelto polarográficas u ópticas
- Determine el contenido de oxígeno disuelto en las muestras mediante los nuevos sensores digitales de oxígeno disuelto InLab™ OptiOx.Combinado con InLab OptiOx, el S900 también es capaz de medir de forma rápida y precisa la demanda de oxígeno bioquímico
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
- Exporte los datos a una impresora, archivo Excel o sistema LIMS
- Automatización disponible para mediciones y limpieza en aplicaciones de alto rendimiento
- Administre los permisos de usuario y el acceso para garantizar la integridad de los datos
- Compatible con el software LabX para una gestión avanzada de datos y cumplimiento normativo 21CFR apartado 11
- Paquete de calificación completo opcional disponible que incluye IQ/OQ/PQ
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±1 |
| Exactitud (concentración) | ±0,1 mg/l de 0 a 8; ±0,2 mg/l de 8 a 20; ±10 % de 20 a 50 |
| Certificaciones/conformidad | Incluye declaración de conformidad |
| Canales | 3 |
| Tipo de pantalla | Color TFT |
| Measurement Modes | Dissolved Oxygen |
| Percent Saturation Range Polarographic DO | 0 to 500% |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 0°C to 50°C |
| Incluye | Instrumento, InLab OptiOx, unidad de expansión de OD, dos unidades de expansión vacías, pastillas de oxígeno cero, soporte de electrodos uPlace™, tapa, software para PC LabX Direct pH |
| Modelo | S900-Kit |
| Mostrar más |