Descripción
- Medidor de pH, concentración de iones y Redox/ORP de sobremesa que puede mostrar resultados en pH, mV y Rel mV
- Duradero y fácil de manejar con dos botones: “Leer” y “Cal”
- Protección IP54
- Incluye un brazo de electrodo que se mueve hacia arriba y hacia abajo, llevando el electrodo a la posición más adecuada para su muestra
- Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
- Compatible con los electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
- Los resultados los puede registrar una impresora con un sello de fecha y hora
- Paquete opcional de instalación y cualificación (IQ/OQ) disponible a través del servicio de METTLER TOLEDO
Especificaciones
Especificaciones
| Salidas | USB, RS-232 |
| Exactitud (mV) | ±0,2 mV |
| Exactitud (pH) | ±0,002 |
| Puntos de calibración | 5 |
| Detalles de gestión de datos | 1000 mediciones |
| Descripción | Kit S220: Aplicaciones generales |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Intervalo (mV) | -2000 - 2000mV |
| Intervalo (pH) | Desde -2 hasta 20 |
| Resolución (pH) | 0,001/0,01/0,1 |
| Mostrar más |