Descripción
- Rápido y fiable con un funcionamiento sencillo
- Admite los idiomas de los instrumentos conectados
- Detecta automáticamente la configuración del dispositivo conectado
- Los rollos de papel grandes permiten imprimir con menos recargas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Papel de 5,59 cm (2,2 pulg) de ancho |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V 50/60 Hz |
| Incluye | RS232C, conector macho de 9 pines |
| Tipo | Impresora compacta para papel estándar |