Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos de pH de titulación plug and play de vidrio
Código de producto. 15137132 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3 mm
12 mm
12 mm
Tipo de solución de llenado:
1 mol/l de LiCl
3 mol/l KCl
Gel de KCl en el interior, 1 mol/l de puente de KCl
Junta:
Exterior de vidrio esmerilado, pin cerámico en el interior
Pin cerámico
Tefzel móvil
Vidrio esmerilado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15137132
Marca: Mettler Toledo™ 51109506
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
25 ml de electrolito de referencia, cable desconectable y certificado de calidad con número de serie exclusivo (todos los modelos excepto DGi114SC, que contiene el chip del sensor)
For direct pH measurements and acid/base titrations in aqueous or non-aqueous media. Mettler Toledo pH Plug and Play Glass Titration Electrodes includes a Plug and Play sensor with integrated sensor chip for secure handling.
  • Sistema de referencia ARGENTHAL™ presente
  • Presenta un electrolito de referencia rellenable
  • El material del eje es de vidrio
  • Longitud: 150 mm; D.I.: 12 mm
Modelos DGi101-SC y DGi102-Mini
  • Vidrio de membrana de tipo U-glass
  • El diafragma es un pin de cerámica
  • Trampa de iones de plata para garantizar que el electrolito está completamente libre de iones de plata
DGi111-SC
  • Vidrio de membrana de tipo cónico HA
  • El diafragma es un pin de cerámica
  • Trampa de iones de plata para garantizar que el electrolito está completamente libre de iones de plata
DGi113-SC
  • Vidrio de membrana de tipo cilíndrico A41
  • Unión de manguito de PTFE móvil
  • Manguito de vidrio integrado para una fijación segura al cabezal de titulación
DGi115-SC
  • Vidrio de membrana de tipo cilíndrico HA
  • Unión de manguito de vidrio esmerilado fija
  • Trampa de iones de plata para garantizar que el electrolito está completamente libre de iones de plata
DGi114-SC
  • Vidrio de membrana de tipo cilíndrico HA
  • Unión de manguito de PTFE móvil
DGi116-disolvente
  • Membrana de vidrio de tipo esférico A41 de baja resistencia para una respuesta de pH rápida, sensible y resistente a productos químicos
  • La unión de manguito de vidrio fácil de limpiar proporciona un flujo uniforme de electrolitos
  • Protección de oro para una eficiente protección eléctrica y estática
  • Unión de manguito de vidrio esmerilado móvil
DGi117-agua
  • Construcción de unión doble
  • Unión de manguito de vidrio esmerilado fija
  • Incluye sensor de temperatura Pt1000
  • Manguito de vidrio integrado para una fijación segura al cabezal de titulación
  • Protección de oro contra efectos electrostáticos
  • Vidrio de membrana de tipo esférico LoT
  • Membrana de vidrio esférico de baja resistencia
  • Tapón de rosca MultiPin™ para la conexión segura de electrodo combinado y cable de sonda de temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector S12
Junta Exterior de vidrio esmerilado, pin cerámico en el interior
Material Vidrio
Intervalo de pH De 1 a 11
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo de pH «plug and play»
Tipo de solución de llenado Gel de KCl en el interior, 1 mol/l de puente de KCl
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones de pH y titulaciones de ácido/base
Incluye Sensor de temperatura integrado, para medios acuosos
Referencia interna ARGENTHAL
Membrana Vidrio LoT
Modelo DGi117-agua
Precisión Alto
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (imperial) 7,28 in
Longitud (métrico) 185,1 mm
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm