Descripción
- Antes del primer uso, enjuague el electrodo con agua destilada y sumérjalo en el estándar apropiado durante 24-48 horas y luego llénelo con electrolito de referencia (consulte la tabla anterior).
- Para obtener resultados precisos, es necesario añadir una solución ISA (ajustador de la fuerza iónica) a todos los estándares de calibración y a las muestras antes de la medición.
- Consulte el manual del usuario del electrodo para conocer la proporción adecuada de solución ISA con respecto al volumen de la muestra.
- Añada la solución de relleno cada día antes de utilizar el electrodo (al menos 2,5 cm por encima del nivel de la muestra en el vaso).
- Asegúrese de enroscar bien el tapón inmediatamente después del uso.
- La solución de relleno dentro del electrodo no debe dejarse evaporar, ya que se producirá una cristalización.
- Para el almacenamiento entre mediciones y hasta tres días, almacenar en el estándar apropiado.
- Para el almacenamiento a largo plazo, consulte el manual de usuario específico del electrodo ISE.
- La membrana sensora se desgastará con el tiempo; cada membrana puede durar unos seis meses con un uso normal, pero la vida útil real dependerá del tipo de muestras que se midan.
- Las interferencias de iones competidores son comunes. Consulte el manual del usuario del electrodo ISE para conocer las posibles interferencias.
- Compatible con sobremesa METTLER TOLEDO SevenExcellence, Seven2Go y SevenGo portátil
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Cable BNC fijo de 1,2 m |
| Descripción | Soluciones necesarias: Electrolito de referencia - Electrolito de iones B - 51344751 Ajustador de fuerza iónica - NaClO4 de 5 mol/l |
| Tipo de solución de llenado | ISA |
| Longitud (imperial) | 4,75 in |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Material | Eje de epoxi |
| Intervalo de funcionamiento (métrico) | De 0,2 a 20 700 mg/l |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32 °F a 176 °F |
| Modelo | Electrodo combinado de Pb2+ perfectION |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Mostrar más |