Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos ORP InLab™ Redox
Código de producto. 10683004 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
InLab™ Redox
InLab™ Redox Ag
InLab™ Redox Ag805
InLab™ Redox Au
InLab™ Redox Flow
InLab™ Redox Micro
InLab™ Redox Pt805
InLab™ Redox-L
Tipo:
Electrodo combinado; indicador de anillo dorado
Electrodo combinado; indicador de anillo plateado
Electrodo combinado; indicador de anillo platino
Electrodo de semicelda; indicador de anillo de plata
Electrodo de semicelda; indicador de anillo de platino
Electrodo.:
Indicador de anillo de oro
Indicador de anillo de plata
Indicador de anillo de platino
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tipo Electrodo. unitSize
10683004 InLab™ Redox Ag Electrodo combinado; indicador de anillo plateado Indicador de anillo de plata cada uno
10786733 InLab™ Redox Electrodo combinado; indicador de anillo platino Indicador de anillo de platino cada uno
10735583 InLab™ Redox Au Electrodo combinado; indicador de anillo dorado Indicador de anillo de oro cada uno
10028142 InLab™ Redox Flow Electrodo combinado; indicador de anillo platino Indicador de anillo de platino cada uno
10531645 InLab™ Redox Micro Electrodo combinado; indicador de anillo platino Indicador de anillo de platino cada uno
10353713 InLab™ Redox-L Electrodo combinado; indicador de anillo platino Indicador de anillo de platino cada uno
10732722 InLab™ Redox Pt805 Electrodo de semicelda; indicador de anillo de platino Indicador de anillo de platino cada uno
10748972 InLab™ Redox Ag805 Electrodo de semicelda; indicador de anillo de plata Indicador de anillo de plata cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10683004 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 51343205
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un electrodo ORP/Redox con un indicador de anillo metálico diseñado para medir el potencial de oxidación/reducción; ideal para agua y otras aplicaciones generales.
  • Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicación destacada
  • Medición del potencial de oxidación/reducción (ORP)
  • Tratamiento de agua potable
  • Torres de enfriamiento
  • Piscinas
  • Suministros de agua potable
  • Agua residual
  • Laboratorio general
Accesorios y cuidado
  • Junta cerámica (salvo flujo InLab Redox con junta de manguito de vidrio móvil)
  • Rellenable con 3 M KCI (51350072): mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
  • InLab Redox Pt805 e InLab Redox Ag805: no se requiere electrolito y debe combinarse con InLab Reference (51343190)
  • Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector S7
Junta Cerámica
Material Vidrio
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo combinado; indicador de anillo plateado
Electrodo. Indicador de anillo de plata
Tipo de solución de llenado KNO3 de 1 mol/l
Para utilizar con (aplicación) Para medir la potencia de reducción/oxidación de la solución
Para utilizar con (equipo) De S7 a BNC (30281915)
Referencia interna ARGENTHAL con trampa Ag+
Modelo InLab™ Redox Ag
Requisitos de almacenamiento KNO3 de 1 mol/l
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (imperial) 4,72 in
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm