Descripción
- Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicación destacada
- Medición del potencial de oxidación/reducción (ORP)
- Tratamiento de agua potable
- Torres de enfriamiento
- Piscinas
- Suministros de agua potable
- Agua residual
- Laboratorio general
Accesorios y cuidado
- Junta cerámica (salvo flujo InLab Redox con junta de manguito de vidrio móvil)
- Rellenable con 3 M KCI (51350072): mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- InLab Redox Pt805 e InLab Redox Ag805: no se requiere electrolito y debe combinarse con InLab Reference (51343190)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | S7 |
| Junta | Funda de vidrio móvil |
| Material | Vidrio |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo combinado; indicador de anillo platino |
| Electrodo. | Indicador de anillo de platino |
| Tipo de solución de llenado | 3 mol/l KCl |
| Para utilizar con (aplicación) | Para medir la potencia de reducción/oxidación de la solución |
| Para utilizar con (equipo) | De S7 a BNC (30281915) |
| Referencia interna | ARGENTHAL con trampa Ag+ |
| Mostrar más |