Learn More
Kartell SpA Micro Test Tube
Descripción
Allows for centrifugation up to RCF 21,000 x g. Large opening tab featuring rounded surfaces for smoother open/close routine and cap top with 3 mm pierceable area. Autoclavable at 121°C for 20 minutes with open cap.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Flat cap |
| Certificaciones/conformidad | CE/IVD |
| Color del tapón | Blue |
| Material del cierre | PP (Polypropylene) |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 1.5 mL |
| Color | Blue |
| Material | Polypropylene |
| Para utilizar con (aplicación) | Sample analysis |
| N.° por paquete | 1000/Pk. |
| Mostrar más |