Descripción
- Para medidores FiveEasy y FiveGo
- Cuerpo de policarbonato
- Sensor de temperatura integrado
- Intervalo: 10 μS/cm-200 mS/cm
- Temperatura: 0° a 80 °C
- Longitud: 120 mm
- Diám.: 12 mm
- Conector; Mini DIN
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | 0,55 cm-1 |
| Tipos de conector | Mini-DIN |
| Tipo de célula | 4 postes de grafito |
| Tipos de sensores | Sensor de temperatura integrado |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 130 °C |
| Descripción | Sonda de conductividad LE703 |
| Diámetro del cuerpo (imperial) | 0,47 in |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |
| Longitud (imperial) | 4,7 in |
| Longitud del cable (imperial) | 38,4 in |
| Mostrar más |