Learn More
Mettler Toledo™ ISA Solutions
Código de producto. 12797421 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Solución ISA
Para utilizar con (equipo):
Electrodo combinado de ISE
Electrodo de calcio
Electrodo de fluoruro
Electrodo de nitrato
Electrodo de potasio
Tamaño de la unidad:
3790 ml
475 ml
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
12797421 Solución ISA Electrodo de potasio 475 ml
11947511 Solución ISA Electrodo combinado de ISE 475 ml
11957511 Solución ISA Electrodo de calcio 475 ml
11977511 Solución ISA Electrodo de nitrato 475 ml
11987511 Solución ISA Electrodo de nitrato 475 ml
11997511 Solución ISA Electrodo de fluoruro 3790 ml
11907521 Solución ISA Electrodo de fluoruro 475 ml
7 options
Código de producto. 12797421
Marca: Mettler Toledo™ 51344762
Soluciones para electrodos combinados de ión selectivo perfectION™
Soluciones (tampones de ajuste de fuerza iónica)
  • Electrolito de ión B (para ISE de cloruro, cobre, yoduro, plata/sulfuro), 475 ml
  • ISA para electrodos de calcio, 475 ml
  • ISA para electrodos de potasio, 475 ml
  • ISA para electrodos de nitrato, 475 ml
  • ISS de nitrato (para eliminar interferencias), 475 ml
  • TISAB II de fluoruro con CDTA, 3790 ml
  • TISAB III de fluoruro con CDTA (concentrado), 475 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción ISA para potasio perfectION
Para utilizar con (equipo) Electrodo de potasio
Tipo Solución ISA
Tipo de solución de llenado Potasio
Envase 475 ml
Cantidad 475 ml