Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos combinados de ión selectivo: soluciones de llenado
Tienda Mettler Toledo ProductosDescripción
Para su uso con electrodos combinados de ISE.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Electrolito para ISE de bromuro, 20 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo combinado de ISE |
| Tipo | Soluciones de llenado de electrodos de combinación de iones selectivos |
| Tipo de solución de llenado | 1 mol/l de KNO3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de la concentración de bromuro en muestras |
| Envase | Bottle |
| Cantidad | 20 mL |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32 °F a 176 °F |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C a 80°C |