Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondas de conductividad de sobremesa InLab™
Código de producto. 10421435 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Constante de celda:
Constante de celda certificada de 0,105 cm-1
Constante de celda nominal de 0,06 cm-1
Constante de celda nominal de 0,57 cm-1
Constante de celda nominal de 0,80 cm-1
Constante de celda nominal de 1,0 cm-1
Intervalos de medición:
De 0,001 a 500 μs/cm
De 0,01 a 1000 μS/cm
De 0,01 a 1000 mS/cm
De 0,01 a 100 mS/cm
De 0,01 a 112 mS/cm
De 0,01 a 500 μS/cm
De 0,1 a 500 μs/cm
Modelo:
InLab™ 710
InLab™ 720
InLab™ 731
InLab™ 731-2m
InLab™ 731-2m-ISM
InLab™ 731-ISM
InLab™ 741
InLab™ 741-ISM
InLab™ 751-4mm
InLab™ 752-6mm
Packungsgröße:
cada uno
Artikelnummer. Constante de celda Intervalos de medición Modelo unitSize
10421435 Constante de celda certificada de 0,105 cm-1 De 0,001 a 500 μs/cm InLab™ 741 cada uno
11917791 Constante de celda nominal de 0,57 cm-1 De 0,01 a 1000 μS/cm InLab™ 731-2m cada uno
11334213 Constante de celda nominal de 1,0 cm-1 De 0,01 a 100 mS/cm InLab™ 751-4mm cada uno
11344213 Constante de celda nominal de 1,0 cm-1 De 0,01 a 112 mS/cm InLab™ 752-6mm cada uno
10723281 Constante de celda nominal de 0,80 cm-1 De 0,01 a 500 μS/cm InLab™ 710 cada uno
10508062 Constante de celda nominal de 0,06 cm-1 De 0,1 a 500 μs/cm InLab™ 720 cada uno
10625905 Constante de celda nominal de 0,57 cm-1 De 0,01 a 1000 mS/cm InLab™ 731 cada uno
11334223 Constante de celda nominal de 0,57 cm-1 De 0,01 a 1000 mS/cm InLab™ 731-ISM cada uno
11344223 Constante de celda nominal de 0,57 cm-1 De 0,01 a 1000 μS/cm InLab™ 731-2m-ISM cada uno
11354223 Constante de celda certificada de 0,105 cm-1 De 0,001 a 500 μs/cm InLab™ 741-ISM cada uno
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10421435
Marke: METTLER TOLEDO™ 51344024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Una selección de sondas de conductividad adecuadas para todo tipo de aplicaciones.
  • Se incluyen los cables necesarios para los medidores SevenExcellence o SevenCompact de METTLER TOLEDO
  • Mini-DIN se conecta al medidor de sobremesa; LTW se conecta al medidor portátil
  • Sondas de temperatura integradas
  • Las sondas con constantes de celda nominales requieren calibración antes de su uso
  • Las sondas con constantes de celda certificadas están listas para su uso después del paso de verificación; no requieren calibración
Accesorios y cuidado
  • Almacenar en entorno seco
  • Manipule con cuidado para evitar cambiar la constante celular (la constante celular es un valor físico)
  • Las constantes de celda nominales requieren calibración con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
  • Las constantes de celda certificadas requieren verificación con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
Estándares
  • Sobres de 10 µS/cm de un solo uso (30111141)
  • Sobres de 84 µS/cm de un solo uso (30111140)
  • Sobres de 1413 µS/cm de un solo uso (51302049)
  • 12,88 mS/cm, sobres de un solo uso (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Constante de celda Constante de celda certificada de 0,105 cm-1
Tipos de conector Mini-DIN
Para utilizar con (aplicación) Mediciones de conductividad generales
Para utilizar con (equipo) Medidor de sobremesa SevenEasy y SevenMulti
Tipos de sensores Sensor de temperatura integrado
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,47 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Longitud (imperial) 4,7 in
Longitud del cable (imperial) 46,80 in
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1,2 m
Material Acero inoxidable
Intervalos de medición De 0,001 a 500 μs/cm
Incluye Cable de 1,2 m incluido
Modelo InLab™ 741
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.