Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de ión selectivo (ISE)
Código de producto. 10067810 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
Cable BNC fijo de 1,2 m
Cable S7-BNC (30281915)
Modelo:
Electrodo combinado de CI perfectION
Electrodo combinado de CN perfectION
Electrodo combinado de CU2+ perfectION
Electrodo combinado de Ca+2 perfectION
Electrodo combinado de FI perfectION
Electrodo combinado de Na+ perfectION
Electrodo combinado de Pb2+ perfectION
Electrodo combinado perfectION Ag+/S2
Electrodo combinado perfectION I-
Electrodo combinado perfectION K+
Electrodo combinado perfectION NO3
Electrodo de semicelda perfectION DX235-Cl
Electrodo de semiceldas perfectION DX223-Na+
Intervalo de medición:
0,02 mg/ - solución saturada
0,1 a 14 000 mg/l
1,0 a 1 x 10-7 mol/l
1,0 a1,0-5 mol/l
6,4 x 10-6354 mg/l
Ag+: de 0,01 a 108000 mg/l; S2-: de 0,003 a 32000 mg/l
De 0,002 a 23 000 mg/l
De 0,005 a 127 000 mg/l
De 0,02 a 40 100 mg/l
De 0,04 a 39 000 mg/l
De 0,2 a 20 700 mg/l
De 0,2 a 260 mg/l
De 1,8 a 35 500 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10067810
Marca: METTLER TOLEDO™ 51340400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Todas las semiceldas de ión selectivo requieren celda de referencia InLab™ 302.
Una selección de sondas ISE para detectar la concentración de varios iones libres.
  • Antes del primer uso, enjuague el electrodo con agua destilada y sumérjalo en el estándar apropiado durante 24-48 horas y luego llénelo con electrolito de referencia (consulte la tabla anterior).
  • Para obtener resultados precisos, es necesario añadir una solución ISA (ajustador de la fuerza iónica) a todos los estándares de calibración y a las muestras antes de la medición.
  • Consulte el manual del usuario del electrodo para conocer la proporción adecuada de solución ISA con respecto al volumen de la muestra.
  • Añada la solución de relleno cada día antes de utilizar el electrodo (al menos 2,5 cm por encima del nivel de la muestra en el vaso).
  • Asegúrese de enroscar bien el tapón inmediatamente después del uso.
  • La solución de relleno dentro del electrodo no debe dejarse evaporar, ya que se producirá una cristalización.
  • Para el almacenamiento entre mediciones y hasta tres días, almacenar en el estándar apropiado.
  • Para el almacenamiento a largo plazo, consulte el manual de usuario específico del electrodo ISE.
  • La membrana sensora se desgastará con el tiempo; cada membrana puede durar unos seis meses con un uso normal, pero la vida útil real dependerá del tipo de muestras que se midan.
  • Las interferencias de iones competidores son comunes. Consulte el manual del usuario del electrodo ISE para conocer las posibles interferencias.
  • Compatible con sobremesa METTLER TOLEDO SevenExcellence, Seven2Go y SevenGo portátil
  • Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Cable S7-BNC (30281915)
Descripción Soluciones necesarias: Electrolito de referencia: Ajustador de fuerza iónica KNO3 de 1 mol/l - KNO3 de 1 mol/l
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,5 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Longitud (imperial) 4,75 in
Longitud (métrico) 120 mm
Material Eje de epoxi
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 0° a 176 °F
Intervalo de pH Desde 2 hasta 13
Modelo Electrodo de semicelda perfectION DX235-Cl
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo de ión selectivo
Intervalo de medición 1,0 a1,0-5 mol/l
Parámetro Chloride