Learn More
Mettler Toledo™ Electrolitos para electrodos de referencia
Código de producto. p-3319419 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
6 x 250 mL
Tipo:
FRISCOLYT-B
Tamaño de la unidad:
1500 ml
250 ML
Código de producto. 12681306
Marca: Mettler Toledo™ 51350084
Para la medición selectiva de iones
  • Solución de electrolitos
  • Contiene iones, átomos o moléculas que han perdido o ganado electrones y que tienen conductividad eléctrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrolito FRISCOLYT-B, 6 x 250 ml
Tipo FRISCOLYT-B
Envase 6 x 250 ml
Cantidad 6 x 250 mL