Learn More
Mettler Toledo™ Tubos de repuesto para valoradores DL31 Karl Fischer™
Código de producto. p-4909722 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Tubos de conducción
Tamaño de la unidad:
450 mm
Código de producto. Tipo unitSize
13112162 Tubos de conducción 450 mm
1 options
Código de producto. 13112162 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51107490
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Replacement parts for use with DL31 Karl Fischer titrators.
Para su uso con valoradores DL31 Karl Fischer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubos de conducción
Para utilizar con (aplicación) Valoración
Longitud (imperial) 17,7 in
Longitud (métrico) 450 mm
Material Silicona
Para utilizar con (equipo) Valorador DL31 KF Mettler Toledo