Learn More
Estándares de conductividad para sondas de conductividad METTLER TOLEDO, METTLER TOLEDO™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-186135 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Solución de 30 x 20 ml
Solución s 30 x 20 ml
Conductividad:
12.88 mS/cm
1413 μs/cm
84 μS/cm
Packungsgröße:
600 ml
paquete de 10
Artikelnummer. Cantidad Conductividad unitSize
10528632 Solución s 30 x 20 ml 12.88 mS/cm 600 ml
10166380 Solución de 30 x 20 ml 1413 μs/cm 600 ml
15574843 20 mL 84 μS/cm paquete de 10
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10528632
Marke: Mettler Toledo 51302050
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Soluciones trazables al NIST recomendadas para calibrar o verificar los electrodos de conductividad METTLER TOLEDO.
  • Para la verificación diaria: para monitorizar el estado del electrodo y asegurar la precisión de las mediciones
  • Para la calibración inicial de electrodos de células constantes nominales
  • Asegúrese de enroscar el tapón firmemente inmediatamente después del uso (las bolsitas minimizan la posibilidad de error debido a la interacción ambiental)
  • Los estándares de conductividad están sujetos a cambios en los valores cuando están expuestos al ambiente; la evaporación del agua aumenta los valores de conductividad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride Solution
Envase 30 x 20 ml
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Trazabilidad según el NIST Yes
Conductividad 12.88 mS/cm
Fórmula molecular KCl
Color Green/White
pH Approx. 6
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Para utilizar con (equipo) Para la verificación y calibración de los electrodos de conductividad
Tipo de solución Estándar de conductividad, sachets de 12,88 mS/cm
Tipo Soluciones de conductividad Mettler Toledo
Industry Type Calibration of Conductivity Meter
Cantidad Solución s 30 x 20 ml
Grado Laboratory
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.