Learn More
Mettler Toledo™ Soluciones de tampón Redox
Código de producto. 10246082 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
0,1
7
Tipo de solución de llenado:
Tampón redox; UH/pH: 0,1
Tampón redox; UH = 427 mV
Envase:
6 × 250 ml
Frasco de 250 ml
Frasco de 6 × 30 ml
Intervalo de mV:
220 mV
220 mV
468 mV
Tamaño de la unidad:
1500 ml
180 ml
250 ml
Código de producto. Intervalo de pH Tipo de solución de llenado Envase Intervalo de mV unitSize
10246082 0,1 Tampón redox; UH/pH: 0,1 Frasco de 6 × 30 ml 468 mV 180 ml
10494071 7 Tampón redox; UH = 427 mV Frasco de 250 ml 220 mV 250 ml
12661306 7 Tampón redox; UH = 427 mV 6 × 250 ml 220 mV 1500 ml
3 options
Código de producto. 10246082
Marca: Mettler Toledo™ 51350064
Soluciones de almacenamiento y recarga para electrodos redox.
Incluye un certificado de inspección de calidad que garantiza los valores indicados y la trazabilidad.
Certifications
Trazable al NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Tipo Solución de tampón
Tipo de solución de llenado Tampón redox; UH/pH: 0,1
Incluye Certificado de inspección de calidad
Intervalo de mV 468 mV
Envase Frasco de 6 × 30 ml
Intervalo de pH 0,1
Soluble en agua Completamente miscible
compliance-icons
Nombre del producto
  • Redox buffer solution 468 mV pH 0.1
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric acid