missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTL10 Antibody [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30163143
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30163143 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30163143

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP321446JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

METTL10 Polyclonal antibody specifically detects METTL10 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno METTL10
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C10orf138, chromosome 10 open reading frame 138, EC 2.1.1.-, Em:AC068896.3, FLJ13019, methyltransferase like 10, methyltransferase-like protein 10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human METTL10 fragment
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 399818
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.