Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Stainless-Steel Stem Casters
Código de producto. p-173755
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero niquelado
Tipo de producto:
Rueda de tubo de freno
Rueda de tubo giratoria
Banda de rodadura de la rueda:
Amortiguador con forma de rosca
Poliuretano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tipo de producto Banda de rodadura de la rueda unitSize
15936731 Acero niquelado Rueda de tubo giratoria Poliuretano cada uno
15986721 Acero niquelado Rueda de tubo de freno Poliuretano cada uno
15996711 Acero niquelado Rueda de tubo de freno Amortiguador con forma de rosca cada uno
15946731 Acero inoxidable Rueda de tubo giratoria Poliuretano cada uno
15926721 Acero niquelado Rueda de tubo giratoria Amortiguador con forma de rosca cada uno
15996721 Acero inoxidable Rueda de tubo de freno Poliuretano cada uno
6 options
Código de producto. 15936731
Marca: Metro™ 5MPX
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso con rueda giratoria de polímero MetroMax Q en postes
  • Facilita la limpieza
  • Las ruedas permiten mover las unidades de estantería fácilmente para acceder a suelos y paredes
  • Cuando se utiliza para crear carros, permite el movimiento eficiente de suministros a través de una instalación o campus
Ruedas giratorias de polímero
  • Rendimiento resistente a la corrosión (asta completamente de polímero, eje y componentes de acero inoxidable)
  • Rueda de poliuretano de 127 mm (5 pulgadas) de diámetro
  • Cojinete de eje de estilo de manga
  • Mecanismo de freno opcional accionado con dedo del pie
  • Protección antimicrobiana integrada en la rosca
  • Capacidad de carga 135 kg. (300 libras)
  • Intervalo de temperatura: De -29 a 49 °C (de - 20 a 120 °F)
  • Amortiguadores incluidos
Ruedas giratorias estándar
  • Asta y componentes chapados
  • Estilo giratorio o de freno giratorio
  • Amortiguadores incluidos
Acero inoxidable, ruedas giratorias de carro lavables
  • Asta eje y tubo de acero inoxidable
  • Cojinetes sellados (amortiguadores incluidos)
Especificaciones
Tipo de producto Rueda de tubo giratoria
Diámetro (imperial) 5 pulg
Diámetro (métrico) 12,7 cm
Para utilizar con (equipo) Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™
Capacidad portante (imperial) 300 lb
Capacidad portante (métrico) 135 kg
Intervalo de temperatura (imperial) De - 20 a 120 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -49 °C a 49 °C
Banda de rodadura de la rueda Poliuretano
Con ruedas giratorias
Material Acero niquelado