Learn More
Metro™ Juegos de guías de estantes ventilados
Código de producto. 15947311
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
27 pulg
72 pulg
84 pulg
96 pulg
108 pulg
120 pulg
132 pulg
144 pulg
156 pulg
168 pulg
180 pulg
192 pulg
204 pulg
216 pulg
228 pulg
240 pulg
252 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) unitSize
15947311 192 pulg cada uno
15937321 96 pulg cada uno
15947321 108 pulg cada uno
15997311 240 pulg cada uno
15917321 72 pulg cada uno
15987301 120 pulg cada uno
15937311 180 pulg cada uno
15997301 132 pulg cada uno
15917311 156 pulg cada uno
15977311 228 pulg cada uno
15967311 216 pulg cada uno
15927321 84 pulg cada uno
15987311 27 pulg cada uno
15907321 252 pulg cada uno
15907311 144 pulg cada uno
15927311 168 pulg cada uno
15957311 204 pulg cada uno
17 options
Código de producto. 15947311
Marca: Metro™ TTS16NA
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™ and Super Adjustable™ Top Track™ shelving.
  • Los conjuntos de guías incluyen las secciones necesarias de guías para ensamblar recorridos de la guía hasta 640 cm
  • Revestido con protección antimicrobiana Microban™
Información de órdenes
19-138-228 (TTS2.5NA) includes a joining kit to connect the track to other track sets.
Especificaciones
Tipo de producto Track Set
Para utilizar con (equipo) Estante superior con guía Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™
Incluye Secciones necesarias de la guía para el montaje de recorridos de 1830 a 6405 mm
Longitud (imperial) 192 pulg
Longitud (métrico) 487,7 cm