Learn More
Metro™ Juegos de guías de estantes ventilados
Descripción
- Los conjuntos de guías incluyen las secciones necesarias de guías para ensamblar recorridos de la guía hasta 640 cm
- Revestido con protección antimicrobiana Microban™
Información de órdenes
19-138-228 (TTS2.5NA) includes a joining kit to connect the track to other track sets.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Track Set |
| Para utilizar con (equipo) | Estante superior con guía Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ |
| Incluye | Secciones necesarias de la guía para el montaje de recorridos de 1830 a 6405 mm |
| Longitud (imperial) | 84 pulg |
| Longitud (métrico) | 213,5 cm |