Learn More
Metro™ Soportes de etiquetas grises para estantes de rejilla
Description
- Gris
- Soporta la mayoría de las etiquetas comerciales de 1,25 pulg. (32 mm)
- No se incluyen etiquetas
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Label Holder |
| Color | Gris |
| Para utilizar con (equipo) | Estantería ventilada de estantes volados Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™ |
| Tamaño de etiqueta (imperial) | 25 x 1,25 pulg. |
| Tamaño de etiqueta (métrico) | 63,5 x 3,2 cm |
| Longitud del estante (imperial) | 30 pulg |
| Longitud del estante (métrico) | 76 cm |
| Modelo | Sólido |
| Intervalo de temperatura (imperial) | (de - 18 °F a 120,2 °F) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -28 °C a 49 °C |
| Show More |