Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambres Super Erecta™ ,borde de estante, apilable
Click to view available options
Anchura (imperial):
18 pulg
24 pulg
30 pulg
36 pulg
60 pulg
Material:
Acero inoxidable
Chrome
Pakningsstørrelse:
cada uno
Beskrivelse
- 10 cm de alto
- Opción de acabado en acero inoxidable o chapado
Ordreinfo
Posts and shelves sold separately.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Stackable Ledge for Wire Shelving |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Estantería de alambre Metro™ Super Erecta™ |
| Altura (imperial) | 4 pulg |
| Altura (métrico) | 10 cm |
| Anchura (imperial) | 36 pulg |
| Anchura (métrico) | 91,4 cm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion