Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambres Super Erecta™ ,borde de estante, apilable
Click to view available options
Anchura (imperial):
18 pulg
24 pulg
30 pulg
36 pulg
60 pulg
Material:
Acero inoxidable
Chrome
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- 10 cm de alto
- Opción de acabado en acero inoxidable o chapado
Información de órdenes
Posts and shelves sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Stackable Ledge for Wire Shelving |
| Material | Chrome |
| Para utilizar con (equipo) | Estantería de alambre Metro™ Super Erecta™ |
| Altura (imperial) | 4 pulg |
| Altura (métrico) | 10 cm |
| Anchura (imperial) | 30 pulg |
| Anchura (métrico) | 76 cm |