Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambres Super Erecta™ ,reborde de estante
Descripción
Los salientes de 2,54 cm (1 pulgada) proporcionan un reborde seguro para asegurar los artículos durante el transporte o para cumplir con los requisitos sísmicos u otros requisitos de seguridad. Se puede conectar fácilmente sin herramientas al estante ventilado Super Erecta o Super Adjustable de Metro. Otros tamaños y acabados disponibles.
- Para instalaciones fijas o móviles
- Evita que los artículos sobresalgan o se caigan de los estantes
- Los rebordes laterales y posteriores son de 25 mm de alto
- Los rebordes de estantes sólidos son de 10,1 cm de alto e incluyen cierres de resorte para fijaciones
Información de órdenes
Posts and shelves sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Stackable Ledge for Solid Shelving |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Estantes volados Metro™ Super Erecta™ |
| Altura (imperial) | 4 pulg |
| Altura (métrico) | 10 cm |
| Incluye | Lengüetas con cierre de resorte |
| Longitud (imperial) | 42 pulg |
| Longitud (métrico) | 106,6 cm |