Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambres Super Erecta™ ,reborde de estante
Click to view available options
Longitud (imperial):
14 pulg
18 pulg
21 pulg
24 pulg
30 pulg
36 pulg
42 pulg
48 pulg
60 pulg
72 pulg
Altura (imperial):
1 pulg
4 pulg
Material:
Acero inoxidable
Chrome
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los salientes de 2,54 cm (1 pulgada) proporcionan un reborde seguro para asegurar los artículos durante el transporte o para cumplir con los requisitos sísmicos u otros requisitos de seguridad. Se puede conectar fácilmente sin herramientas al estante ventilado Super Erecta o Super Adjustable de Metro. Otros tamaños y acabados disponibles.
- Para instalaciones fijas o móviles
- Evita que los artículos sobresalgan o se caigan de los estantes
- Los rebordes laterales y posteriores son de 25 mm de alto
- Los rebordes de estantes sólidos son de 10,1 cm de alto e incluyen cierres de resorte para fijaciones
Información de órdenes
Posts and shelves sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Stackable Ledge for Solid Shelving |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Estantes volados Metro™ Super Erecta™ |
| Altura (imperial) | 4 pulg |
| Altura (métrico) | 10 cm |
| Incluye | Lengüetas con cierre de resorte |
| Longitud (imperial) | 36 pulg |
| Longitud (métrico) | 91 cm |