Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambres Super Erecta™ ,reborde de estante
Description
Los salientes de 2,54 cm (1 pulgada) proporcionan un reborde seguro para asegurar los artículos durante el transporte o para cumplir con los requisitos sísmicos u otros requisitos de seguridad. Se puede conectar fácilmente sin herramientas al estante ventilado Super Erecta o Super Adjustable de Metro. Otros tamaños y acabados disponibles.
- Para instalaciones fijas o móviles
- Evita que los artículos sobresalgan o se caigan de los estantes
- Los rebordes laterales y posteriores son de 25 mm de alto
- Los rebordes de estantes sólidos son de 10,1 cm de alto e incluyen cierres de resorte para fijaciones
Informations sur la commande
Posts and shelves sold separately.
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Stackable Ledge for Solid Shelving |
| Material | Chrome |
| Para utilizar con (equipo) | Estante ventilado Metro™ Super Erecta™ |
| Altura (imperial) | 1 pulg |
| Altura (métrico) | 2,5 cm |
| Incluye | Lengüetas con cierre de resorte |
| Longitud (imperial) | 60 pulg |
| Longitud (métrico) | 152,4 cm |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.