Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambres Super Erecta™ ,reborde de estante
Código de producto. 15996951
Click to view available options
Longitud (imperial):
14 pulg
18 pulg
21 pulg
24 pulg
30 pulg
36 pulg
42 pulg
48 pulg
60 pulg
72 pulg
Altura (imperial):
1 pulg
4 pulg
Material:
Acero inoxidable
Chrome
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15996951
Marca: Metro™ L30N1C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ledges are available for wire or solid shelves
Los salientes de 2,54 cm (1 pulgada) proporcionan un reborde seguro para asegurar los artículos durante el transporte o para cumplir con los requisitos sísmicos u otros requisitos de seguridad. Se puede conectar fácilmente sin herramientas al estante ventilado Super Erecta o Super Adjustable de Metro. Otros tamaños y acabados disponibles.
  • Para instalaciones fijas o móviles
  • Evita que los artículos sobresalgan o se caigan de los estantes
  • Los rebordes laterales y posteriores son de 25 mm de alto
  • Los rebordes de estantes sólidos son de 10,1 cm de alto e incluyen cierres de resorte para fijaciones
Información de órdenes
Posts and shelves sold separately.
Especificaciones
Tipo de producto Stackable Ledge for Solid Shelving
Material Chrome
Para utilizar con (equipo) Estante ventilado Metro™ Super Erecta™
Altura (imperial) 1 pulg
Altura (métrico) 2,5 cm
Incluye Lengüetas con cierre de resorte
Longitud (imperial) 30 pulg
Longitud (métrico) 76,2 cm