Learn More
Metro™ Estante ventilado Super Erecta™, acabado de acero inoxidable
Código de producto. 15976671
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
35,5 x 121,9 in. (14 x 48 cm)
35,5 x 182,9 in. (14 x 72 cm)
45,7 x 121,9 in. (18 x 48 cm)
45,7 x 183 in. (18 x 72 cm)
45,7 x 61 in. (18 x 24 cm)
45,7 x 91,4 in. (18 x 36 cm)
53 x 106,6 in. (21 x 42 cm)
53 x 21,9 in. (21 x 48 cm)
53 x 37 in. (21 x 54 cm)
53 x 63 in. (28 x 28 cm)
53 x 76 in. (30 x 30 cm)
61 x 106,6 in. (24 x 42 cm)
61 x 121,9 in. (24 x 48 cm)
61 x 137 in. (24 x 54 cm)
61 x 152,4 in. (24 x 60 cm)
76 x 121,9 in. (30 x 48 cm)
76 x 182,9 in. (30 x 72 cm)
76 x 91,4 in. (30 x 36 cm)
91 x 152,4 cm
91 x 182,9 in. (36 x 72 cm)
91 x 91 in. (36 x 36 cm)
Fondo (métrico):
355 mm
457 mm
530 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Fondo (métrico) unitSize
15976671 61 x 152,4 in. (24 x 60 cm) 610 mm cada uno
15946611 45,7 x 183 in. (18 x 72 cm) 457 mm cada uno
15966681 76 x 121,9 in. (30 x 48 cm) 760 mm cada uno
15946681 76 x 91,4 in. (30 x 36 cm) 760 mm cada uno
15916671 61 x 121,9 in. (24 x 48 cm) 610 mm cada uno
15926591 45,7 x 61 in. (18 x 24 cm) 457 mm cada uno
15966601 45,7 x 121,9 in. (18 x 48 cm) 457 mm cada uno
15906601 45,7 x 91,4 in. (18 x 36 cm) 457 mm cada uno
15906581 35,5 x 121,9 in. (14 x 48 cm) 355 mm cada uno
15986581 35,5 x 182,9 in. (14 x 72 cm) 355 mm cada uno
15996611 53 x 63 in. (28 x 28 cm) 530 mm cada uno
15986631 53 x 21,9 in. (21 x 48 cm) 530 mm cada uno
15946621 53 x 76 in. (30 x 30 cm) 530 mm cada uno
15936631 53 x 106,6 in. (21 x 42 cm) 530 mm cada uno
15916641 53 x 37 in. (21 x 54 cm) 530 mm cada uno
15986661 61 x 106,6 in. (24 x 42 cm) 610 mm cada uno
15946671 61 x 137 in. (24 x 54 cm) 610 mm cada uno
15926691 76 x 182,9 in. (30 x 72 cm) 760 mm cada uno
15916701 91 x 91 in. (36 x 36 cm) 910 mm cada uno
15986701 91 x 182,9 in. (36 x 72 cm) 910 mm cada uno
15956701 91 x 152,4 cm 910 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 15976671 Proveedor Metro™ N.º de proveedor 2460NS
Wire shelves in stainless steel finish allow adjustable configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems.
  • El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
  • Acero inoxidable pulido tipo 304
  • Se utiliza para las aplicaciones y entornos más agresivos
  • Resiste el lavado de carros automático a altas temperaturas y aplicaciones esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Wire Shelf
Material Acero inoxidable
Fondo (imperial) 24 pulg
Fondo (métrico) 610 mm
Dimensiones (L x An) 61 x 152,4 in. (24 x 60 cm)
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™
Incluye Clips y cuñas de plástico
Longitud (imperial) 60 pulg
Longitud (métrico) 152,4 cm
Anchura (imperial) 24 pulg
Anchura (métrico) 61 cm